Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Refill af hvide pudseklude
Artikelnummer. 10046751 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10046751 Hvid Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 10046751 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    847.92 DKK / Pakke med 300
    Spare 1717.08 DKK
    66% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ideel til den fremstillede metalindustri. Kimtech™ Hvide polerklude Refill er velegnede til en række tørre poleringsopgaver som overfladeforberedelse, for-/eftermaling og polering af glas.
  • Velegnet til en række tørre poleringsopgaver; overfladebehandling, påføringer før/efter maling og polering af glas
  • Til den fremstillede metalindustri
  • Spunlace, hvide klude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Polerklud
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 29.8 cm
Bredde (engelsk) 11.41 in
Bredde (metrisk) 29.8 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Beholdertype Genopfyldningspakke
Dimensioner (L x B) 60 x 39 cm
Emballagemængde 300 Klude