Få mere at vide
3M™ Polermaskine ST
Artikelnummer. 17315423 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
4,3 cm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17315423 4,3 cm
1 options
Artikelnummer. 17315423 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100228760
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Polereren ST er et engangsanionbytterprodukt (AEX) beregnet til at reducere værtscelleprotein, vira og andre negativt ladede kontaminanter i biofarmaceutiske processtrømme.
De 3M™ Polermaskine ST er beregnet til at reducere værtscelleprotein, vira og andre negativt ladede kontaminanter i en gennemstrømningspoleringskromatografitilstand i biofarmaceutiske processtrømme. Den syntetiske hybridrenser indeholder to komplementære AEX-funktionelle medier: en kvaternær ammonium ('Q') funktionel nonwoven og en guanidinium-funktionel membran.
Det Q-funktionelle nonwoven giver reduktion af turbiditet (når det er til stede) og DNA. Det giver også en del af produktets AEX-kapacitet til HCP og virusreduktion. Guanidinium funktionaliseret membran nedstrøms for det funktionaliserede nonwoven giver yderligere AEX poleringskapacitet. Den nye guanidinium-funktionalitet af downstream AEX-poleringsmembranen efterligner aminosyren arginin, en af de tre positivt ladede, naturligt forekommende standardaminosyrer, der udgør proteiner, og er ansvarlig for viral clearance og høj salttolerance.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Materiale (membran) Polyamid
Filtreringsområde 1 cm 2
Flowhastighed 1 ml/min.
Indløbsstil Luer-lås
nr. pr. sag 4
Outlet stil Luer-lås
Trykvurdering 1,4 bar
Temperatur (engelsk) Drift 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 40 °C
Højde (engelsk) 1,9 tommer.
Højde (metrisk) 4.8 cm
Diameter (engelsk) 1,7''
Diameter (metrisk) 4,3 cm