missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hamilton™ Polilyte Lab Temp
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Koaksial elektrodestik |
| Type | Polilyte Lab Temp |
| Inkluderer | Temperaturføler |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +100 °C |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?