Få mere at vide
Polidocanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441148 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2106
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Polidocanol is a sclerosing agent used successfully to treat extremity and esophageal varices and telangiectasias.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polidocanol
CAS 9002-92-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel (C2H4O)nC12H26O
Mængde 5 g
Synonym Polyoxyethylene lauryl ether Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL OCCCOCCCCCCCCCCCCC.[n]
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Crystals
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation