Få mere at vide
Gilac™ Stangposeholder uden låg, 120 L
Artikelnummer. 17938961
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17938961 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17938961 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G619061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.72 DKK
    901.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 428.84 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
120 L stangposeholder uden låg anvendes, som ekstraudstyr, med låg i en af de 5 tilgængelige farver. Den er udstyret med 2 hjul for at gøre den nemmere at flytte.
  • Anvendes, som ekstraudstyr, med låg i en af de 5 tilgængelige farver.
  • Stangtaskeholder udstyret med 2 hjul for at gøre den lettere at flytte.
  • 2 ekstra hjul fås som ekstraudstyr.
  • Tasken er meget nem at tage af og sætte tilbage.
  • Stangposeholder leveres til montering.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Miljø med affaldsindsamling nødvendig
Til brug med (udstyr) Stangposeholderlåg + standard 120 L affaldspose
Inkluderer Taskeholder
Materiale HDPE
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 500 mm