Få mere at vide
Novus Biologicals™ POLD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18347048 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18347048 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18347048 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00010714T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication
Mål POLD3
Synonym DNA polymerase delta subunit 3, DNA polymerase delta subunit p66, DNA polymerase delta, subunit 3, KIAA0039MGC119643, MGC119642, P66, P68, polymerase (DNA directed), delta 3, polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
Gen symbol POLD3