Få mere at vide
Thermo Scientific™ PolarScreen™ Progesteron Receptor Competitor Assay Kit, rød
Beskrivelse
De PolarScreen™ Progesteron Receptor Competitor Assay Kit, Red, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentiel progesteronreceptor (PR ) ligander. Sættet bruger insektcelleudtrykt, human progesteronreceptorligandbindingsdomæne mærket med glutathion-S-transferase (GST ) (fås også separat) og en ny fluorescerende progesteronligand med høj affinitet (Fluormone™ PL Red) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
Dette sæt giver en rød farveudlæsning; et 'grønt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt os på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Progesteron Receptor Competitor Assay er:
- Komplet& klar til brug ud af æsken —alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
- High throughput kompatible —fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
- Praktiske —komponenter fås i bulkstørrelser til større screeningsbehov
Hvordan analysen fungerer
En N-terminal fusion af glutathiontransferase til det ligandbindende domæne af den humane progesteronreceptor (PR-LBD(GST )) tilsættes til en fluorescensmærket progesteronligand (Fluormone PL Rød) i nærvær af konkurrerende testforbindelser i mikrobrøndsplader. Tilstedeværelsen af effektive konkurrenter forhindrer dannelsen af en PL Red/PR-LBD(GST ) kompleks, hvilket resulterer i et fald i polarisationsværdien. Skiftet i polarisationsværdi i nærvær af testforbindelser bruges til at bestemme relativ affinitet af testforbindelser for PR-LBD(GST ).
Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Konkurrerende bindingsassay, nuklear receptorassay |
| Mængde | 400 x 20μ L-analyser |
| Indhold og opbevaring | •Progesteronreceptorligandbindende domæne rekombinant protein, 1 rør (opbevares ved -68 C °til -85 C)° • Fluormone PL Red Tracer, 1 rør (-°5 C til -°30 C) • PR Rød screeningsbuffer, 2 flasker (-5 °C til -30 °C) • DTT, 1 rør (-5 °C til -30 °C) |
| Produktlinje | PolarScreen |
| Ligand | PR |
| Produkttype | Assay Kit |
| Antal analyser | 400 x 20μ L-assays |