Få mere at vide
Invitrogen™ PolarScreen™ Progesteron Receptor Competitor Assay Kit, Grøn
Beskrivelse
De PolarScreen™ Progesteron Receptor Competitor Assay Kit, Green, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentiel progesteronreceptor (PR ) ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, menneske PR ligandbindende domæne mærket med glutathion-S-transferase (GST ) (fås også separat) og en ny fluorescerende progesteronreceptorligand med høj affinitet (Fluormone™ PL Green) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt os på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Progesteron Receptor Competitor Assay er:
Komplet og klar til brug ud af —æsken alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
High throughput —kompatible fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
Praktiske —komponenter fås i bulkstørrelser til større screeningsbehov
Hvordan analysen fungerer
En N-terminal fusion af glutathiontransferase til det ligandbindende domæne af den humane progesteronreceptor (PR-LBD(GST )) tilsættes til en fluorescensmærket progesteronligand (Fluormone PL Green) i nærværelse af konkurrerende testforbindelser i mikrobrøndsplader. Tilstedeværelsen af effektive konkurrenter forhindrer dannelsen af en PL Green/PR-LBD(GST ) kompleks, hvilket resulterer i et fald i polarisationsværdien. Skiftet i polarisationsværdi i nærvær af testforbindelser bruges til at bestemme relativ affinitet af testforbindelser for PR-LBD(GST ).
Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt os på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Progesteron Receptor Competitor Assay er:
Hvordan analysen fungerer
En N-terminal fusion af glutathiontransferase til det ligandbindende domæne af den humane progesteronreceptor (PR-LBD(GST )) tilsættes til en fluorescensmærket progesteronligand (Fluormone PL Green) i nærværelse af konkurrerende testforbindelser i mikrobrøndsplader. Tilstedeværelsen af effektive konkurrenter forhindrer dannelsen af en PL Green/PR-LBD(GST ) kompleks, hvilket resulterer i et fald i polarisationsværdien. Skiftet i polarisationsværdi i nærvær af testforbindelser bruges til at bestemme relativ affinitet af testforbindelser for PR-LBD(GST ).
Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 400 x 20μ L-analyser |
| Indhold og opbevaring | 1 rør Progesteron Receptor Ligand Binding Domain Rekombinant Protein (opbevares ved -68 til -°85 C) 1 rør af Fluormone PL Grøn (opbevares ved -5 til -°30 C) 2 flasker af PR Screeningsbuffer (opbevares ved -5 til -30 °C) 1 rør med 1 M DTT (opbevares ved -5 til -30 °C) |
| Produktlinje | PolarScreen |
| Til brug med (applikation) | Konkurrerende bindingsassay, nuklear receptorassay |
| Ligand | PR |
| Produkttype | Assay Kit |
| Antal analyser | 400 x 20μ L-analyser |