Få mere at vide
Invitrogen™ PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, Grøn
Beskrivelse
De PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentielle østrogenreceptor (ER) beta-ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, fuld-længde, naturligt (umærket) humant ER beta (kat. nr. A15664) og en ny, højaffinitet, fluorescerende østrogenligand (Fluormone™ ES2) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt (A15891). Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller hjælp send en e-mail til drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit er:
- Komplet& klar til brug ud af æsken —alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
- Kompatibel med høj kapacitet —20μ L-fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
- Praktisk —tilgængelig i bulkstørrelser til større screeningsbehov
Hvordan analysen fungerer
Fuldlængde ER beta tilsættes til en fluorescerende østrogenligand for at danne en ER-Fluormone™ ES2 kompleks. Dette kompleks tilsættes til individuelle testforbindelser i multibrøndsplader. For at bestemme relativ affinitet måler assayet fluorescenspolarisering. Konkurrerende testforbindelser vil fortrænge Fluormone™ ES2-ligand fra ER beta, hvilket tillader den at tumle hurtigt og resulterer i lave polariseringsværdier. Et skift i fluorescenspolarisationsværdien i nærvær af testforbindelse anvendes til at bestemme testforbindelsernes relative affinitet for ER beta.
Alle komponenter er fremstillet under de strengeste kvalitetsparametre. Dette produkts ydeevne ifølge analysecertifikatet er garanteret i 6 måneder efter køb. Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Oversigt | PolarScreen™ ER Beta Competitor Assay Kit, 2500 Assays, Green, 384-Well Plate Format, Fluorescence Polarization Technique, Estrogen Receptor Beta Nuclear Receptor Target Gene, For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification |
| Inkluderer | 1 Tube of ER beta human recombinant protein, full length, 1 tube of Fluromone™ ES2, 1 tube of ES2 screening buffer |
| Mængde | 2500 analyser |
| Regulatorisk status | For research use only (RUO) |
| Emballage | 384-brønds plade |
| Indhold og opbevaring | •Østrogenreceptor (ER) Beta-rekombinant protein, fuld længde (opbevares ved -°68 C til -°85 C) • Fluromone™ ES2 (opbevares ved -°5 C til -30° C) • ES2 screeningsbuffer (opbevares ved stuetemperatur) |
| Assay kategori | Biokemisk assay |
| Drugable mål | Nukleare receptorer |
| Udlæsning | Fluorescenspolarisering |
| Vis mere |