Få mere at vide
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Grøn
Artikelnummer. p-7180364
Skift visning
Mængde:
2500 analyser
800 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15697848 800 analyser Pakke med 800
15340186 2500 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697848 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15883
The PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, provides a sensitive and efficient method for high-throughput, fluorescence polarization-based screening of potential ER alpha ligands.
  • De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentielle ER alfa-ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, fuld-længde, naturlig (umærket) human østrogenreceptor alfa (tilgængelig separat, Kat.nr. A15674) og en ny, højaffinitet, fluorescerende østrogenligand (Fluormone ES2 Green) i et homogent, bland-og-læs analyseformat.
  • Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et rødt sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering.
  • Komplet& klar til brug ud af æsken - alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
  • Kompatibel med høj kapacitet - 800 x 20μ L-fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
  • Praktisk - tilgængelig i bulkstørrelser til større screeningsbehov
  • Inkluderer:
    • 2 rør i fuld længde ER Alpha Recombinant Protein (opbevares ved -68 til -85 °C)
    • 1 rør af Fluormone ES2 Green Tracer (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 1 flaske ES2 screeningsbuffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 2 rør i fuld længde ER Alpha Recombinant Protein (opbevares ved -68 °til -85 C)
• 1 rør af Fluormone ES2 Green Tracer (opbevares ved -5 til -°30 C)
• 1 flaske ES2 screeningsbuffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescerende Imager
Format 384-brønds plade
Mængde 800 analyser
Type ER Alpha Competitor Assay