Få mere at vide
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Grøn
Mængde:
2500 analyser
800 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 800
Beskrivelse
De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Green, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentielle ER alfa-ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, fuld-længde, naturlig (umærket) human østrogenreceptor alfa (tilgængelig separat, Kat.nr. A15674) og en ny, højaffinitet, fluorescerende østrogenligand (Fluormone ES2 Green) i et homogent, bland-og-læs analyseformat.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt drugdiscoverytech@lifetech.com.
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green, er:
Komplet& klar til brug ud af æsken —alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
Høj gennemløbskompatibel —800 x μ20 L fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
Praktisk —tilgængelig i bulkstørrelser til større screeningsbehov
Sådan fungerer analysen
ER-Fluormone Fuldlængde ER-alfa tilsættes en fluorescerende østrogenligand for at danne en ES2 kompleks. Dette kompleks tilsættes til individuelle testforbindelser i multibrøndsplader. For at bestemme relativ affinitet måler assayet fluorescenspolarisering. Konkurrerende testforbindelser vil fortrænge Fluormone ES2-ligand fra ER alpha, hvilket tillader den at tumle hurtigt og resulterer i lave polariseringsværdier. Et skift i fluorescenspolarisationsværdien i nærvær af testforbindelse anvendes til at bestemme testforbindelsernes relative affinitet for ER alfa.
Alle komponenter er fremstillet under de strengeste kvalitetsparametre. Dette produkts ydeevne ifølge analysecertifikatet er garanteret i 6 måneder efter køb. Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt drugdiscoverytech@lifetech.com.
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green, er:
Sådan fungerer analysen
ER-Fluormone Fuldlængde ER-alfa tilsættes en fluorescerende østrogenligand for at danne en ES2 kompleks. Dette kompleks tilsættes til individuelle testforbindelser i multibrøndsplader. For at bestemme relativ affinitet måler assayet fluorescenspolarisering. Konkurrerende testforbindelser vil fortrænge Fluormone ES2-ligand fra ER alpha, hvilket tillader den at tumle hurtigt og resulterer i lave polariseringsværdier. Et skift i fluorescenspolarisationsværdien i nærvær af testforbindelse anvendes til at bestemme testforbindelsernes relative affinitet for ER alfa.
Alle komponenter er fremstillet under de strengeste kvalitetsparametre. Dette produkts ydeevne ifølge analysecertifikatet er garanteret i 6 måneder efter køb. Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 4 rør i fuld længde ER Alpha Recombinant Protein (opbevares ved -68 til -°85 C) • 1 rør af Fluormone ES2 Green Tracer (opbevares ved -5 til -°30 C) • 2 flasker ES2 Screening Buffer (opbevares ved -5 til -30 °C) |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescerende Imager |
| Format | 384-brønds plade |
| Mængde | 2500 analyser |
| Type | Konkurrent Assay Kit |