Få mere at vide
Invitrogen™ PolarScreen™ Androgen Receptor Competitor Assay Kit, Grøn
Beskrivelse
De PolarScreen™ Androgen Receptor Competitor Assay Kit, Green, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentiel androgenreceptor (AR ) ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, rotte AR-ligand-bindende domæne mærket med glutathion-S-transferase (GST ) og histidin (også tilgængelig separat), plus en ny fluorescerende androgenligand med høj affinitet (Fluormone™ AL Green) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt os på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Androgen Receptor Competitor Assay er:
Komplet og klar til brug ud af —æsken alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
High throughput —kompatible fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
Praktiske —komponenter fås i bulkstørrelser til større screeningsbehov
Hvordan analysen fungerer
Sættet bruger rotten AR ligand-bindende domæne mærket med His og GST [AR-LBD(His-GST)]. AR-LBD(His-GST) tilsættes til en fluorescensmærket androgenligand (FluormoneAL Green) i nærværelse af konkurrerende testforbindelser i mikrobrøndsplader. Tilstedeværelsen af effektive konkurrenter forhindrer dannelsen af et AL Green/AR-LBD(His-GST) kompleks, hvilket resulterer i et fald i polarisationsværdien på grund af ligandforskydning forårsaget af en konkurrent. Skiftet i polarisationsværdi i nærvær af testforbindelser anvendes til at bestemme relativ affinitet af testforbindelser til AR-LBD(His-GST).
Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Dette sæt giver en grøn farveudlæsning; et 'rødt' sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering. For yderligere information eller assistance kontakt os på drugdiscoverytech@lifetech.com.
De PolarScreen Androgen Receptor Competitor Assay er:
Hvordan analysen fungerer
Sættet bruger rotten AR ligand-bindende domæne mærket med His og GST [AR-LBD(His-GST)]. AR-LBD(His-GST) tilsættes til en fluorescensmærket androgenligand (FluormoneAL Green) i nærværelse af konkurrerende testforbindelser i mikrobrøndsplader. Tilstedeværelsen af effektive konkurrenter forhindrer dannelsen af et AL Green/AR-LBD(His-GST) kompleks, hvilket resulterer i et fald i polarisationsværdien på grund af ligandforskydning forårsaget af en konkurrent. Skiftet i polarisationsværdi i nærvær af testforbindelser anvendes til at bestemme relativ affinitet af testforbindelser til AR-LBD(His-GST).
Kontakt os for bulkmængder eller for hjælp til andre nuklear receptorassaybehov, fra assayudvikling til biblioteksscreening og videre.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Indhold og opbevaring | 1 rør AR Ligandbindende domæne GST/His-mærket rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C) 1 rør af Fluormone AL Green (opbevares ved -5 til -°30 C) 2 flasker screeningsbuffer (opbevares ved -5 til -30 C)° 1 rør med 1 M DTT (opbevares ved -68 til -85 °C) |
| Produktlinje | PolarScreen |
| Til brug med (applikation) | Konkurrerende bindingsassay, nuklear receptorassay |
| Ligand | AR |
| Produkttype | Assay Kit |