Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Rustfrit stål flydende nitrogen genopfyldningstank
Artikelnummer. 16649561 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16649561 50 l -
16639561 30 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16649561 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4426069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Rustfrit stål, flydende nitrogenpåfyldningstank, med flydende nitrogen under selvtryk, gør LN 2- udledning sikker og enkel
  • Holdbar svejset rustfri stålkonstruktion sikrer langvarig ydeevne og reduceret fordampningstab
  • Unikt design udnytter tryk fra LN 2 til at udtømme LN 2 til andre beholdere
  • Bruges som et selvtrykt LN 2 backup-system til kryogene frysere
  • 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 l
Dybde (engelsk) 25 tommer
Dybde (metrisk) 63.5 cm
Diameter (engelsk) Indre 19,9 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 50.546 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 63.5 cm
Materiale Rustfrit stål