Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Rustfrit stål flydende nitrogen genopfyldningstank
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holdbar svejset rustfri stålkonstruktion sikrer langvarig ydeevne og reduceret fordampningstab
- Unikt design udnytter tryk fra LN 2 til at udtømme LN 2 til andre beholdere
- Bruges som et selvtrykt LN 2 backup-system til kryogene frysere
- 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Dybde (engelsk) | 23 tommer |
| Dybde (metrisk) | 58.42 cm |
| Diameter (engelsk) Indre | 17,9 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 23 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 45.466 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 58.42 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |