Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewar og Traceable™ Temperatur datalogger bundter
Artikelnummer. 16652874 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
115 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16652874 2 l
16622874 30 l
16632874 35 l
16642874 47 l
16602874 95 l
16612874 115 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16652874 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4426076
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Opbevar og overvåg trygt temperaturfølsomme prøver
  • Forbedre prøvebeskyttelsen ved at opretholde specifikke temperaturområder i længere perioder
  • Oprethold prøveintegritet med Traceable™ temperaturovervågning
  • Dataloggeren er forsynet med et 2-årigt NIST-sporbart kalibreringscertifikat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Dybde (engelsk) 14,88 tommer.
Dybde (metrisk) 37.78 cm
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 10,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 25.91 cm
Materiale Aluminium