Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewars til kryogen opbevaring og transport
Artikelnummer. 16689551 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
10 l
15 l
20 l
30 l
35 l
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16689551 10 l -
16669551 3 l Hver
16679551 6 l -
16699551 15 l -
16609561 20 l -
16619561 30 l -
16629561 35 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16689551 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4426063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5175.00 DKK
    4784.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 390.71 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars er robuste kryokonserveringsløsninger til langtidsopbevaring og transport af biologiske prøver
  • Stærke, men lette aluminium dewars holder flydende nitrogen
  • Smal hals design giver høj termisk effektivitet og lavt fordampningstab
  • Kraftig aflåselig kabinet for øget sikkerhed
  • Langtidsopbevaring op til 200 dage (afhængig af model)
  • Syv størrelser tilgængelige fra 2 L til 35 L
  • 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Til brug med (applikation) Statisk holdetid: 63 dage
Kapacitet (metrisk) 10 l
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33.02 cm
Diameter (engelsk) Indre 2''
Diameter (engelsk) Ydre 13 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 33.02 cm
Materiale Aluminium