Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewars til kryogen opbevaring og transport
Artikelnummer. 16629561 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
10 l
15 l
20 l
30 l
35 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16629561
Brand: Cole-Parmer™ 4426067
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage and Transport Dewars er robuste kryokonserveringsløsninger til langtidsopbevaring og transport af biologiske prøver
  • Stærke, men lette aluminium dewars holder flydende nitrogen
  • Smal hals design giver høj termisk effektivitet og lavt fordampningstab
  • Kraftig aflåselig kabinet for øget sikkerhed
  • Langtidsopbevaring op til 200 dage (afhængig af model)
  • Syv størrelser tilgængelige fra 2 L til 35 L
  • 5 års vakuumgaranti
Specifications
Til brug med (applikation) Statisk holdetid: 200 dage
Kapacitet (metrisk) 35 l
Dybde (engelsk) 20 tommer
Dybde (metrisk) 50.8 cm
Diameter (engelsk) Indre 2''
Diameter (engelsk) Ydre 20 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 50.8 cm
Materiale Aluminium