Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Dewars til kryogen opbevaring og transport
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
6 l
10 l
15 l
20 l
30 l
35 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stærke, men lette aluminium dewars holder flydende nitrogen
- Smal hals design giver høj termisk effektivitet og lavt fordampningstab
- Kraftig aflåselig kabinet for øget sikkerhed
- Langtidsopbevaring op til 200 dage (afhængig af model)
- Syv størrelser tilgængelige fra 2 L til 35 L
- 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Statisk holdetid: 172 dage |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Dybde (engelsk) | 19,5'' |
| Dybde (metrisk) | 49.53 cm |
| Diameter (engelsk) Indre | 2'' |
| Diameter (engelsk) Ydre | 19,5'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 49.53 cm |
| Materiale | Aluminium |