Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryogen opbevaring Dewars med stativer
Artikelnummer. 16659551 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16659551 2 l -
16629551 30 l -
16639551 35 l -
16649551 47 l Hver
16609551 95 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16659551 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4426059
Forventet forsendelse: 01-07-2027
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars med stativer opbevarer prøver sikkert i op til 200 dage uden genopfyldning af flydende nitrogen
  • Dewars med flydende nitrogen fås i størrelser fra 2 L til 115 L
  • Ultralavt fordampningstab forbedrer kryogenbeskyttelsen
  • Holdbar aluminiumskonstruktion
  • Dobbelt håndtag hjælper med mobilitet
  • 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Til brug med (applikation) Statisk holdetid: 21 dage
Kapacitet (metrisk) 2 l
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 27.94 cm
Diameter (engelsk) Indre 1,125 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 11''
Diameter (metrisk) Indvendig 3 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 27.94 cm
Materiale Aluminium