Få mere at vide
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryogen opbevaring Dewars med stativer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
30 l
35 l
47 l
95 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dewars med flydende nitrogen fås i størrelser fra 2 L til 115 L
- Ultralavt fordampningstab forbedrer kryogenbeskyttelsen
- Holdbar aluminiumskonstruktion
- Dobbelt håndtag hjælper med mobilitet
- 5 års vakuumgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Statisk holdetid: 76 dage |
| Kapacitet (metrisk) | 35 l |
| Dybde (engelsk) | 19,5'' |
| Dybde (metrisk) | 49.53 cm |
| Diameter (engelsk) Indre | 4.875 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 19,5'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.5 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 49.53 cm |
| Materiale | Aluminium |