Få mere at vide
Thermosafe™ PolarPack™ Kølemiddel gelpakker
Artikelnummer. 13079332
Skift visning
Vægt (engelsk):
8 oz./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
13079332 8 oz./pakke Pakke med 72
1 options
Artikelnummer. 13079332 Leverandør Thermosafe™ Leverandørnr. PP8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.70 DKK
    238.00 DKK / Pakke med 72
    Spare 280.70 DKK
    54% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Økonomisk og praktisk valg af kølemiddelpakke til forsendelse af temperaturfølsomme materialer såsom fødevarer, lægemidler og mere. Thermosafe™ PolarPack™ Kølemiddelgelpakker er omsluttet af holdbar polyethylenfilm.
  • Pålidelig ikke-mekanisk køling til sikker transport af fødevarer, lægemidler og andre medicinske produkter.
  • Flerlags yderside minimerer overfladekondensering, som beskytter produktet mod fugtskader.
  • Det ydre filmlag sikrer, at produkter ankommer i top stand ved at absorbere kondens.
  • Faseændringsformler, der er ideelle til produkter, der kræver frosne temperaturer eller ekstrem kulde, som måske ikke tåler tøris eller CO2.
  • Lamineret, metaliseret film yderside giver strålevarmebarriere, modstår punkteringer.
  • Fås i flere størrelser
  • Genanvendelig
  • Ikke giftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 72 Pk./Cs.
Vægt (engelsk) 8 oz./pakke
Dimensioner (LxBxH) 6,5 x 3,5 x 0,75 tommer.