Få mere at vide
Motic™ Polariserende sæt, N2GG stereomikroskopstativ
Beschreibung
- Forbedre billedkvaliteten opnået med dobbeltbrydende materialer sammenlignet med andre teknikker såsom mørkfelt- og lysfeltbelysning, differentiel interferenskontrast, fasekontrast, Hoffman-modulationskontrast og fluorescens.
- Nyttig til både kvantitative og kvalitative undersøgelser rettet mod en bred vifte af anisotrope prøver.
- Polariseret lysmikroskopi er i stand til at give information om absorptionsfarve og optiske vejgrænser mellem mineraler med forskellige brydningsindekser på en måde svarende til lysfeltbelysning, men teknikken kan også skelne mellem isotrope og anisotrope stoffer.
- Kontrastforstærkende teknik udnytter de optiske egenskaber, der er specifikke for anisotropi, og afslører detaljerede oplysninger om strukturen og sammensætningen af materialer, der er uvurderlige til identifikation og diagnostiske formål.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Polarisator, analysator |
| Oversigt | Tilladelser 360° rotation for at imødekomme observationskrav. |
| Til brug med (udstyr) | N2GG stativ |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?