Få mere at vide
Polar Silica-Based SPE Columns, Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL, Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15677420 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
Emballage:
Fiberboard Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15677420 100 Pc. Fiberboard Box Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15677420 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 9049
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
  • All columns are normal phase and should be preconditioned with a non-polar solvent with the elution solvent being polar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polar Silica-Based SPE Columns
Navn note Silica (SI), Medical-grade polypropylene with PE frits, 500 mg/25 mL
Mængde 100 Pc.
Emballage Fiberboard Box
Grad Analytical