Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 500 LT Køling/Opvarmning recirkulerende kølere
Artikelnummer. p-4527554 Shop alle Thermo Scientific produkter
Varmekapacitet:
2 kW
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11632329
Brand: Thermo Scientific™ 223432100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polar-serien Accel 500 LT køle-/varmerecirkulerende kølere tilbyder 500 watt køling med et arbejdstemperaturområde på -25° til +80 °C.
Thermo Scientific™ Polar-serien Accel 500 LT køle-/varmerecirkulerende kølere tilbyder 500 watt køling med et arbejdstemperaturområde på -25° til +80 °C. Disse kraftfulde, kompakte kølere —er dynamiske, pålidelige og effektive og tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. Tilbydes med valg af kraft- eller kraft/sugepumpe, og USB kommunikation —passer perfekt til dit laboratorium.
Disse brugervenlige recirkulerende kølere er designet baseret på kundernes input og tilbyder køling i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. For at sikre brugervenlighed foregår al operationel og forebyggende vedligeholdelse via frontpanelets grænseflade.
  • Intuitiv HMI-grænseflade med digital kontrol og aflæsning
  • Lille internt reservoir og rigelig kølekapacitet omsættes til hurtig tid til måltemperatur
  • Pumpemuligheder er til rådighed for øget tryk og flow til krævende applikationer
  • Systemstyring muliggør nem betjening og påfyldnings- og tømningsprocedure
  • Let tilgængelig fra frontpanelet, så der ikke er behov for at flytte maskinen for at fylde eller tømme
  • Luftkølet kølesystem giver dig mulighed for at placere flere enheder lige ved siden af hinanden
  • Ekstremt støjsvag drift –mindre end 58 dBA
  • Valgfri USB port til seriel kommunikation
Bestillingsoplysninger:
Fjernstyring af temperatur og kommunikation er tilgængelig på udvalgte modeller. Kontakt 800-258-0830 for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.74 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Certificeringer/compliance UL-listet, CE-mærket/CSA, WEEE, RoHS
Kommunikation Digital
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 21 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe
Temperaturområde -25 °C til +80 °C
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 11,7 psi
Model- 500 LT
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 23.2 cm
Højde (engelsk) 24,8 tommer
Højde (metrisk) 62 cm
Dybde (engelsk) 19,2 tommer
Dybde (metrisk) 48.7 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 66 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 30 kg
Elektriske krav 220 V 50 Hz
Spænding 220 V
Frekvens 50 Hz