Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polar Series Accel 500 LC Cooling/Heating Recirculating Chillers
Artikelnummer. 12316323 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pumpetype:
Kraftpumpe
Spænding:
220/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pumpetype Spænding unitSize
12316323 Kraftpumpe 220/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12316323 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 223322100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32065.00 DKK
    30962.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 1102.01 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse brugervenlige recirkulerende kølere til køling/opvarmning er designet baseret på kundens input og tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. For at sikre brugervenlighed foregår al operationel og forebyggende vedligeholdelse via frontpanelets grænseflade.
Thermo Scientific™ Polar Series Accel 500 LC Cooling/Heating Recirculating Chillers tilbyder 500 watt køling med et arbejdstemperaturområde på -10 til +80 °C. Dynamiske, pålidelige og effektive — disse kraftfulde, kompakte kølere tilbyder kølefunktioner i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. Tilbydes med valg af kraft- eller kraft-/sugepumpe og USB-kommunikation, der passer perfekt til dit laboratorium.
Disse brugervenlige recirkulerende kølere er designet baseret på kundernes input og tilbyder køling i fuld rækkevidde til hurtig op- og nedkøling af din applikation. For at sikre brugervenlighed foregår al operationel og forebyggende vedligeholdelse via frontpanelets grænseflade.
  • Intuitiv HMI-grænseflade med digital kontrol og aflæsning
  • Lille internt reservoir og rigelig kølekapacitet omsættes til hurtig tid til måltemperatur
  • Pumpemuligheder er til rådighed for øget tryk og flow til krævende applikationer
  • Systemstyring muliggør nem betjening og påfyldnings- og tømningsprocedure
  • Let tilgængelig fra frontpanelet, så der ikke er behov for at flytte maskinen for at fylde eller tømme
  • Luftkølet kølesystem giver dig mulighed for at placere flere enheder lige ved siden af hinanden
  • Ekstremt støjsvag drift – mindre end 58 dBA
  • Valgfri USB-port til seriekommunikation
Bestillingsoplysninger:
Fjernstyring af temperatur og kommunikation er tilgængelig på udvalgte modeller. Kontakt 800-258-0830 for mere information.
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.74 gal.
Oversigt Kraftpumpe; 220-230V/50Hz
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Certificeringer/compliance UL-listet, CE-mærket/CSA, WEEE, RoHS
Kommunikation Digital
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet 500 W
Flowhastighed 15 l/min.
Pumpetype Kraftpumpe
Temperaturområde -10 °C til -80 °C
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer Low Level Switch
Maks. Tryk 4,4 psi
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 23.2 cm
Højde (engelsk) 24,8 tommer
Højde (metrisk) 62 cm
Dybde (engelsk) 19,2 tommer
Dybde (metrisk) 48.7 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 30 kg
Elektriske krav 220/230 V 50 Hz
Spænding 220/230 V
Frekvens 50 Hz
Tilslutningstype USB
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.