Få mere at vide
Ansell™ Polar Grip™ 23-700 Series Fluorescerende Orange PVC Heavy Duty Handsker
Artikelnummer. 12639721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12639721 10 6 par
12649721 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12639721 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 23700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1378.60 DKK
    872.47 DKK / 6 par
    Spare 506.13 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
En robust vinterhandske, der tåler læder, fjerner vand, modstår salte og kemikalier og holder hænderne rigtig varme. Polyurethanskumisolering giver ekstra varme og komfort. Ru-finish PVC-belægning giver uovertruffen gribekraft på våde og glatte overflader.
  • Isoleret vinterhandske
  • Slider på læder, udskiller vand, modstår salte og kemikalier
  • Holder hænderne rigtig varme.
  • Polyurethanskumisolering giver ekstra varme og komfort.
  • Ru-finish PVC-belægning giver uovertruffen gribekraft på våde og glatte overflader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå PVC
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Belægningsmateriale PVC
Farve Fluorescerende orange
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Kraftige handsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Handske
Foring Bomuld/Nylon/Polyurethanskum
Palm Type Fuldt belagt-palme
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Salte og kemikalier
Serie 23-700