Få mere at vide
Euro Protection™ Polar Fleece Hat Xtra
Artikelnummer. 15814105
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
15814105 Sort
1 options
Artikelnummer. 15814105 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 5COVXN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2646.00 DKK
    1339.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 1306.35 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Euro Protection™ Polar Fleece Hat Xtra giver behagelig termisk beskyttelse til arbejde udendørs og under kolde forhold.
  • God termisk isolering
  • Polar fleece 280g/m 2
  • Thinsulate polstring 40g/m 2
  • Universal pasform
Tekniske data
Produkttype Kulde forhold Hat
Størrelse Universel
Materiale Polar Fleece, Thinsulate
Farve Sort
Tykkelse 280 gsm (Polar Fleece), 40 gsm (Thinsulate )