Få mere at vide
Polaprezinc, TRC
Artikelnummer. 30412406
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30412406 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30412406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP688000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polaprezinc
CAS 107667-60-7
Molekylær formel C9 H12 N4 O3 Zn
Mængde 500 mg
Synonym Zinc','[β-alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]- (9CI), L-Histidine','N-β-alanyl-','zinc complex (ZCI), Zinc','[N-β-alanyl-L-histidinato(2-)-N,NN,Oα]- (ZCI), Polaprezinc, Promac, Promac (antiulcer agent), Z 103, Zinc L-carnosine, β-Alanyl-L-histidinato zinc, [β-Alanyl-κN-L-histidinato(2-)-κN,κO]zinc
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O3.Zn/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6;/h4-5,7H,1-3,10H2,(H3,11,12,13,14,15,16);/q;+2/p-2/t7-;/m0./s1
SMIL NCCC(=O)N1[Zn]OC(=O)[C@@H]1Cc2cnc[nH]2
IUPAC navn (4S)-3-(3-aminopropanoyl)-4-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-1-oxa-3-aza-2λ^{2}-zincacyclopentan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 289.63
Formel vægt 288.0201