Få mere at vide
Polaprezinc, MedChemExpress Artikelnummer.: 16478588
Polaprezinc, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478588
10 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16478588
Brand: Medchem Express HYB0729
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polaprezinc
Fysisk form Solid
CAS 107667-60-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N4O3Zn
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc L-carnosine
Opløselighedsinformation H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C1[C@@H]([N-](C2=O)[Zn+2](NCC2)[O-]1)CC3=CN=CN3
Molekylvægt (g/mol) 288.59
Formel vægt 288.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Polaprezinc, MedChemExpress