missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Polaprezinc, MedChemExpress Artikelnummer.: 16428436

Polaprezinc, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428436
100 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16428436

Brand: Medchem Express HYB0729

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.

Polaprezinc is an orally bioavailable chelate composed of zinc and L-carnosine, with potential gastroprotective, anti-oxidant, anti-ulcer and anti-inflammatory activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Polaprezinc
Fysisk form Solid
CAS 107667-60-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H11N4O3Zn
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc L-carnosine
Opløselighedsinformation H2O : 3.37 mg/mL (11.68 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 1-2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C1[C@@H]([N-](C2=O)[Zn+2](NCC2)[O-]1)CC3=CN=CN3
Molekylvægt (g/mol) 288.59
Formel vægt 288.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Polaprezinc, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.