Få mere at vide
Sampling Systems™ Spids saks
Artikelnummer. 17902102 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
310 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17902102 310 mm
1 options
Artikelnummer. 17902102 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A364300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 DKK
    150.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.65 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Højkvalitets spids saks lavet af kirurgisk kvalitet 420 rustfrit stål.
  • Ideel til at skære og manipulere prøver
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Håndtag Type Løkke
Produkttype Kirurgisk saks
Blade stil Lige
Farvekodet Nej
Grad Hospital
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm
Længde (metrisk) klinge 190 mm
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Lang
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Udskæringstype Klippe
Sterilitet Ikke steril
Tip stil Spidse