Få mere at vide
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Artikelnummer. 15463885
Kapacitet (metrisk):
3.7 mL
16.9 mL
28.6 mL
30.3 mL
47.6 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Top OD: 28.58mm
Top OD: 50.80mm
Top OD: 56.18mm
Højde (metrisk):
13.20mm
26.97mm
35.56mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15463885
Brand: Thermo Scientific™ 043198.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Angle: 15 deg.
Materiale POCO
Kapacitet (metrisk) 3.7 mL
Diameter (metrisk) Udvendig Top OD: 28.58mm
Højde (metrisk) 13.20mm
Produkttype POCO Crucible