Få mere at vide
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Kapacitet (metrisk):
3,7 ml
16,9 ml
28,6 ml
30,3 ml
47,6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Øverste yderdiameter: 28,58 mm
Øverste yderdiameter: 50,80 mm
Øverste yderdiameter: 56,18 mm
Højde (metrisk):
13,20 mm
26,97 mm
35,56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vinkel: 15 grader. |
| Materiale | POCO |
| Kapacitet (metrisk) | 16,9 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Øverste yderdiameter: 50,80 mm |
| Højde (metrisk) | 26,97 mm |
| Produkttype | POCO Crucible |