Få mere at vide
Thermo Scientific™ POCO Electron Beam Crucible, 99.995%
Artikelnummer. 15413855
Kapacitet (metrisk):
3,7 ml
16,9 ml
28,6 ml
30,3 ml
47,6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
Øverste yderdiameter: 28,58 mm
Øverste yderdiameter: 50,80 mm
Øverste yderdiameter: 56,18 mm
Højde (metrisk):
13,20 mm
26,97 mm
35,56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15413855
Brand: Thermo Scientific™ 041866.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Angle: 15 deg.
Materiale POCO
Kapacitet (metrisk) 28,6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Øverste yderdiameter: 56,18 mm
Højde (metrisk) 35,56 mm
Produkttype POCO Crucible