Beskrivelse
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
Anvendes til kontrollerede miljøer
De Micronova PocketMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring.
- Økonomisk, let og nem at manøvrere
- Vinklet hoved til bekvem påføring af desinfektionsmiddel eller rengøringsmiddel
- Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse; rengøring af udstyr til store produktionsområder
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring
- NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
- PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
- Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
- Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Velegnet til farmaceutisk produktion, sammensætningsapoteker, fødevareforarbejdning, nutraceuticals, hospitaler og medicinsk udstyr
- Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer) |
| Produkttype | Renrumsmoppe |
| Hovedtype | Flad |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 14'' |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 35.6 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Vis mere |