Få mere at vide
Micronova™ PocketMop™ Flade hovedmoppebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15511765 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Ikke-vævet polyamid, uretanskum, Urethane Foam
Mikrofiber, Polyester, Nylon, Urethanskum
Tekstureret polyester, Urethanskum
Tekstureret polyester, uretanskum, Urethane Foam
Dimensioner:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 tommer)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer)
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 15511765
Brand: Micronova™ PKMAA18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
Disse moppebetræk med fladt hoved med snap-on er økonomiske og alsidige; ideel til rengøring og desinficering af overflader og udstyr i kontrollerede miljøer. Fås i en række forskellige stoffer for at opfylde specifikke rengøringsbehov.
Anvendes til kontrollerede miljøer
De Micronova PocketMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring.
  • Økonomisk, let og nem at manøvrere
  • Vinklet hoved til bekvem påføring af desinfektionsmiddel eller rengøringsmiddel
  • Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse; rengøring af udstyr til store produktionsområder
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
  • Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Velegnet til farmaceutisk produktion, sammensætningsapoteker, fødevareforarbejdning, nutraceuticals, hospitaler og medicinsk udstyr
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer)
Produkttype Mop
Hovedtype Flad
Farve Blå
Længde (engelsk) 18 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 45.7 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 18 tommer
Engangs Engangsbrug
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet No
Materiale Mikrofiber, Polyester, Nylon, Urethanskum