Få mere at vide
Micronova™ PocketMop™ Flade hovedmoppebetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15496324 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester, Urethanskum
Ikke-vævet polyamid, Urethanskum
Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum
Polyester, Urethanskum
Dimensioner:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 tommer)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer)
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Farve unitSize
15496324 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer) Blå Pakke med 24
15511765 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer) Blå Pakke med 24
15536180 Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum 121,9 x 10,2 cm (48 x 4 tommer) Blå Pakke med 24
15501765 Ikke-vævet polyamid, Urethanskum 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer) Hvid Pakke med 24
15581755 Glat polyester, Urethanskum 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer) Hvid Pakke med 24
15526180 Polyester, Urethanskum 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer) Hvid Pakke med 24
15591755 Polyester, Urethanskum 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer) Hvid Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15496324 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PKMAA14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1857.24 DKK / Pakke med 24
    Spare 147.76 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
Disse moppebetræk med fladt hoved med snap-on er økonomiske og alsidige; ideel til rengøring og desinficering af overflader og udstyr i kontrollerede miljøer. Fås i en række forskellige stoffer for at opfylde specifikke rengøringsbehov.
Anvendes til kontrollerede miljøer
De Micronova PocketMop™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ adapter, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Et udvalg af stofmuligheder giver fremragende sugeevne, effektiv rengøring og dispergering af desinfektionsmiddel til specialiseret rengøring.
  • Økonomisk, let og nem at manøvrere
  • Vinklet hoved til bekvem påføring af desinfektionsmiddel eller rengøringsmiddel
  • Fås i forskellige længder, der matcher overfladens størrelse; rengøring af udstyr til store produktionsområder
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, højabsorberende og effektiv våd eller tør.
  • Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Velegnet til farmaceutisk produktion, sammensætningsapoteker, fødevareforarbejdning, nutraceuticals, hospitaler og medicinsk udstyr
  • Kompatibel med alkohol og stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
Produkttype Mop
Hovedtype Flad
Farve Blå
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 14''
Engangs Engangsbrug
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Mikrofiberpolyester, Nylon, Urethanskum, Urethanskum