Få mere at vide
WTW™ Lommeturbidimeter Turb 430 T / sæt
Artikelnummer. 10789303
Skift visning
Lyskilde:
Hvidt lys eller infrarødt
Artikelnummer. Lyskilde
10789303 Hvidt lys eller infrarødt
1 options
Artikelnummer. 10789303 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600326
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Trepunktskalibrering automatisk med brugervejledning og kalibrering og dokumentation
Turbiditetsmålerne Turb™ 430 IR iflg. til DIN ISO 27027 og Turb™ 430 T iflg. til US EPA 180.1 opfylder kravene til den nefelometriske måling ved 90° strølys til drikkevand med højeste præcision, især i området < 1 NTU. Måleområdet omfatter 0-1100 NTU/FNU med automatisk måleområdeskift og er derfor velegnet til vandanalyse såvel som kvalitetskontrol, såsom benzin, cellekulturer, samt i fødevare- og drikkevareindustrien. Målingen og den automatiske 3-punkts kalibrering kører selvforklarende og menustyret. Kalibreringen foregår via en AMCO Clear™ standardsæt (0,02-10-1000 NTU). Op til 1000 datasæt inklusive prøve-ID-numre kan gemmes og senere udgives GLP-kompatible via pc-softwaren LSdata. Kvalitetssikringen af de målte resultater understøttes af kalibreringsintervalindstilling med dokumentation.
  • Produktionstolerance på kun± 1 % for højeste resultatnøjagtighed
  • Langtidsstabil partikelfordeling og størrelse
  • Ingen sundhedsfare
  • Let at bortskaffe
  • NIST sporbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pocket Turbidity Meter Turb 430 T / sæt
Lyskilde Hvidt lys eller infrarødt
Inkluderer Infrarød LED
Til brug med (applikation) Drikke / målinger< 1 NTU> - 3-punkts kalibrering automatisk med brugervejledning og kalibrering og dokumentation
Batteritype Universal strømforsyning RB Flex
Certificeringer/compliance US EPA