Få mere at vide
Testo™ Lommestørrelse RPM Måler
Artikelnummer. 10324560
Skift visning
Rækkevidde:
0 °C til 50 °C
Artikelnummer. Rækkevidde
10324560 0 °C til 50 °C
1 options
Artikelnummer. 10324560 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 0460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2373.00 DKK
    1604.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 768.38 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Produkttype RPM Måler
Inkluderer Reflekterende markører, beskyttelseshætte, håndstrop, bæltetaske
Rækkevidde 0 °C til 50 °C
Til brug med (applikation) Berøringsfri rpm-målinger