Få mere at vide
Sampling Systems™ Lommeprøvetager
Product Code. 15899231 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
90 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Håndtag Materiale:
Indvendig stang af rustfrit stål
PTFE indre stang
Unit Size:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Håndtag Materiale Unit Size
15899231 1500 mm 90 ml 40 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
15809241 2000 mm 90 ml 40 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
15819241 900 mm 90 ml 40 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
15839231 1500 mm 20 ml 25 mm PTFE indre stang Hver
15849231 600 mm 15 ml 25 mm PTFE indre stang Hver
15859231 900 mm 20 ml 25 mm PTFE indre stang Hver
15869231 1500 mm 20 ml 25 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
15879231 300 mm 10 ml 25 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
15889231 600 mm 15 ml 25 mm Indvendig stang af rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15899231 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 1220J1500
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Hurtig og nem at bruge sampler, der har en GMP design, hvilket betyder, at den kan aftages og rengøres meget hurtigt. Sampling Systems™ Pocket Sampler er velegnet til at tage diskrete zoneprøver fra fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål med PTFE eller 316L rustfrit stål indre kerne
  • Til udtagning af diskrete prøver på flere niveauer
  • Velegnet til fritflydende pulvere
  • Bajonethåndtag, der giver mulighed for enkel betjening
  • Tætningsmuffe gør det muligt at tømme én lomme ad gangen
  • Prøvetagere leveres som standard med spidse spidser
Specifications
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 4 lommer
Håndtag Materiale Indvendig stang af rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 1500 mm