Få mere at vide
Sampling Systems™ Lommeprøvetager
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
20 ml
90 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Håndtag Materiale:
Indvendig stang af rustfrit stål
PTFE indre stang
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål med PTFE eller 316L rustfrit stål indre kerne
- Til udtagning af diskrete prøver på flere niveauer
- Velegnet til fritflydende pulvere
- Bajonethåndtag, der giver mulighed for enkel betjening
- Tætningsmuffe gør det muligt at tømme én lomme ad gangen
- Prøvetagere leveres som standard med spidse spidser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetager |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | 3 lommer |
| Håndtag Materiale | Indvendig stang af rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |