Få mere at vide
Sampling Systems™ Lommeprøvetager
Artikelnummer. 15819241 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
900 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
20 mL
90 mL
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Håndtag Materiale:
Indvendig stang af rustfrit stål
PTFE indre stang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15819241
Brand: Sampling Systems™ 1220J900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og nem at bruge sampler, der har en GMP design, hvilket betyder, at den kan aftages og rengøres meget hurtigt. Sampling Systems™ Pocket Sampler er velegnet til at tage diskrete zoneprøver fra fritflydende pulvere og granulat.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål med PTFE eller 316L rustfrit stål indre kerne
  • Til udtagning af diskrete prøver på flere niveauer
  • Velegnet til fritflydende pulvere
  • Bajonethåndtag, der giver mulighed for enkel betjening
  • Tætningsmuffe gør det muligt at tømme én lomme ad gangen
  • Prøvetagere leveres som standard med spidse spidser
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 lommer
Håndtag Materiale Indvendig stang af rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Diameter (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 900 mm