Få mere at vide
PO43-f(P)-PHOSPHAT opløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| IUPAC navn | natrium; dihydrogenphosphat |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 mL |