Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PNU 74654
Beskrivelse
Binds to β-catenin (KD = 450 nM). Inhibits the interaction between β-catenin and T cell factor 4 (Tcf4) and disrupts the Wnt signaling pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenoxybenzoic acid-[(5-methyl-2-furanyl)methylene]hydrazide |
| CAS | 113906-27-7 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C19H16N2O3 |
| Formel vægt | Observed MW: 320.34 |