Få mere at vide
PNU-282987 S enantiomer free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497967
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497967 5 mg
16490166 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16497967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12560D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
PNU-282987 S enantiomer free base is the S-enantiomer of PNU-282987 free base. PNU-282987 is an α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7 nAChR) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PNU-282987 S enantiomer free base
CAS 737727-12-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H17ClN2O
Mængde 5 mg
SMIL O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N[C@H]2C3CCN(CC3)C2
Molekylvægt (g/mol) 264.75
Formel vægt 264.75
Procent renhed 99.58%
Grad Research
Fysisk form Solid