Få mere at vide
PNU-282987, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495248 10 mg -
16405926 100 mg 100mg
16401467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12560A
MedChemExpress PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM; no affinity for α1β1γδ and α3β4 nAChRs (IC50 ≥ 60 μM).
PNU-282987 is a selective α7 nicotinic acetylcholine receptor(α7 nAChR) agonist with Ki of 26 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PNU-282987
CAS 123464-89-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18Cl2N2O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 61 mg/mL (202.52 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (166.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C=C1)Cl)N[C@H]2CN3CCC2CC3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 301.21
Formel vægt 301.21
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation