Få mere at vide
PNU 142300, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PNU 142300 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O6/c1-10(21)19-7-12-8-20(16(24)26-12)11-2-3-14(13(17)6-11)18-4-5-25-9-15(22)23/h2-3,6,12,18H,4-5,7-9H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 369.1336 |
| Procent renhed | >95% |