Få mere at vide
Thermo Scientific™ PNPP substrater
Artikelnummer. p-7244596 Shop alle Thermo Scientific produkter
Format:
Liqiuid
Pulver
Sæt
Tablet
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
105 tabletter
25g
Artikelnummer. 11889260
Brand: Thermo Scientific™ 34045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific™ Pierce PNPP-substrater er pulvere, tabletter, opløsninger og komplette sæt af p-nitrophenylphosphat, et kolorimetrisk, opløseligt substrat af alkalisk fosfatase til brug i ELISA applikationer.
PNPP ( p -Nitrophenyl Phosphate, Dinodium Sal) er et meget brugt substrat til påvisning af alkalisk phosphatase i ELISA applikationer. Når alkalisk fosfatase og PNPP omsættes, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm. Pierce PNPP er tilgængelig i fire formater: tørt krystallinsk pulver, engangstabletter, en stabil substratopløsning og et komplet sæt indeholdende substratopløsning og diethanolaminbuffer.
Thermo Scientific Pierce PNPP ( p -Nitrophenyl Phosphate, Dinatriumsalt) er et kolorimetrisk, opløseligt substrat af alkalisk phosphatase til brug i ELISA applikationer. Når alkalisk fosfatase og PNPP omsættes, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm.
Egenskaber ved PNPP ( p -nitrophenylphosphat):
• 1-komponent alkalisk fosfatase (AP ) substrat
• Absorbans maksimum på 405 nm
• Udvikler en gul nuance i opløsning ved reaktion med AP
• Sikrere —at bruge indeholder et ikke-kviksølv,
ikke-azid konserveringsmiddel . Substratet tilbydes i flere formater:
PNPP substrat
Pulverformede PNPP-substrattabletter
• 5 mg tabletter med et inert fyldstof som balance
PNPP Substrate Kit
• PNPP-tabletter og en diethanolaminbuffer for at give mere end én liter substrat. Diethanolamin-substratbufferen (kat. nr. 34064) leveres også individuelt som et 5X-koncentrat.
1-Step™ PNPP substratløsning
• Omgår dette tidskrævende og variable indføringstrin ved at tilvejebringe et enkeltkomponent PNPP-substrat. Dette substrat er stabilt i 12 måneder ved –2 °8 C og kan stoppes med konventionelle metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PNPP pulver
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 25 g
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Pulver
Format Pulver
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Omgivende