Beskrivelse
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Disodium Sal) er et udbredt substrat til påvisning af alkalisk fosfatase iELISA anvendelser. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm. Pierce PNPP findes i fire formater: tørt krystallinsk pulver, engangstabletter, en stabil substratopløsning og et komplet sæt med substratopløsning og diethanolaminbuffer.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-nitrophenylfosfat, dinatriumsalt) er et kolorimetrisk, opløseligt substrat til alkalisk fosfatase til brug iELISA applikationer. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm.
Egenskaber ved PNPP (p-nitrophenylphosphat):
- Enkomponent alkalisk fosfatase (AP) substrat
- Absorptionsmaksimum på 405 nm
- Udvikler en gul nuance i opløsning ved reaktion med AP
- Sikrere at bruge—indeholder et ikke-kviksølv, ikke-azid konserveringsmiddel
Substratet tilbydes i flere formater:
PNPP-substrat
- Pulverform
PNPP Substrattabletter
- 5 mg tabletter med en inert fylder som rest.
PNPP Substratkit
- PNPP-tabletter og en diethanolaminbuffer for at give mere end en liter substrat. Diethanolamin-substratbufferen (Kat. Nr. 34064) leveres også individuelt som en 5X koncentrat.
1-Step™ PNPP Substratløsning
- Omgår dette tidskrævende og variable introduktionstrin ved at levere et enkelt PNPP-substrat. Dette substrat er stabilt i 12 måneder ved 2-8 – °C og kan stoppes med konventionelle metoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PNPP pulver |
| Produkttype | ELISA-substrat |
| Mængde | 25 g |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Form | Pulver |
| Format | Pulver |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | Alkalisk fosfatase |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |