Få mere at vide
Thermo Scientific™ PNPP substrater
Artikelnummer. 10571384 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
Pulver
Sæt
Tablet
Væske
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
105 tabletter
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10571384 Sæt 1 sæt
11889260 Pulver 25g
11859270 Tablet 105 tabletter
10371394 Væske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10571384 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37620
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce PNPP-substrater er pulvere, tabletter, opløsninger og komplette sæt af p-nitrophenylphosphat, et kolorimetrisk, opløseligt substrat af alkalisk fosfatase til brug i ELISA applikationer.
PNPP (p-Nitrophenylphosphat, Disodium Sal) er et udbredt substrat til påvisning af alkalisk fosfatase iELISA anvendelser. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm. Pierce PNPP findes i fire formater: tørt krystallinsk pulver, engangstabletter, en stabil substratopløsning og et komplet sæt med substratopløsning og diethanolaminbuffer.
Thermo Scientific Pierce PNPP (p-nitrophenylfosfat, dinatriumsalt) er et kolorimetrisk, opløseligt substrat til alkalisk fosfatase til brug iELISA applikationer. Når alkalisk fosfatase og PNPP reagerer, dannes et gult vandopløseligt reaktionsprodukt. Dette reaktionsprodukt absorberer lys ved 405 nm.
Egenskaber ved PNPP (p-nitrophenylphosphat):
  • Enkomponent alkalisk fosfatase (AP) substrat
  • Absorptionsmaksimum på 405 nm
  • Udvikler en gul nuance i opløsning ved reaktion med AP
  • Sikrere at bruge—indeholder et ikke-kviksølv, ikke-azid konserveringsmiddel
Substratet tilbydes i flere formater:
PNPP-substrat
  • Pulverform
PNPP Substrattabletter
  • 5 mg tabletter med en inert fylder som rest.
PNPP Substratkit
  • PNPP-tabletter og en diethanolaminbuffer for at give mere end en liter substrat. Diethanolamin-substratbufferen (Kat. Nr. 34064) leveres også individuelt som en 5X koncentrat.
1-Step™ PNPP Substratløsning
  • Omgår dette tidskrævende og variable introduktionstrin ved at levere et enkelt PNPP-substrat. Dette substrat er stabilt i 12 måneder ved 2-8 – °C og kan stoppes med konventionelle metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PNPP substratsæt
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 105 tablets sæt
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Format Sæt
Produktlinje Pierce
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 5 mL typisk 1X substratopløsning pr. tablet (525 mL i alt, ca. 5250 brønde ved 100μ L pr. brønd)
• Diethanolaminbuffer, 225 ml
• PNPP-tabletter, 105 tabletter (5 mg/tablet)
Opbevar buffer ved 4 °C og PNPP-tabletter ved -20 °C.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHOSPHATE SUBSTRATE KITNPP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine, Sodium chloride, Phosphoric acid, 2,2'-iminodiethanol